3-(Methylthio)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25457-1G
APOSOR25457-1GEA
23.2
EUR
APOSOR25457-1G
3-(Methylthio)thiophene
3-(Methylthio)thiophene
Formel:
C₅H₆S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068009 CAS-Nummer: 20731-74-2 |