3,4-Dimethylbenzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol

OR2548-1G
APOSOR2548-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2548-1G
3,4-Dimethylbenzylalkohol 97%
3,4-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 218…221 °C
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004647
CAS-Nummer: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR