2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 0 EUR
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆N₂O₂S₂
Schmelzpunkt: 128…134 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00085141
CAS-Nummer: 3621-99-6