3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
OR2557-1G
APOSOR2557-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2557-1G
3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095078
CAS-Nummer: 126325-53-9