1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-2,4-dioxo-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 2,4-Dioxo-1-(prop-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
OR25579-1G
APOSOR25579-1GEA
145
EUR
APOSOR25579-1G
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₉N₃O₂ Molecular Weight: 179.176 g/mol Schmelzpunkt: 265…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203975 CAS-Nummer: 57712-59-1 |