(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
OR25585-1G
APOSOR25585-1GEA
174
EUR
APOSOR25585-1G
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144.22 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C/ 15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174342 CAS-Nummer: 14675-44-6 |