2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2559-5G
APOSOR2559-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2559-5G
2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 95%
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Schmelzpunkt: 95…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00195552
CAS-Nummer: 2973-59-3
EINECS: 426-540-0