(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 0 EUR
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 152…153 °C/11mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064179
CAS-Nummer: 10420-89-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR