2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25607-1G
APOSOR25607-1GEA 0 EUR
APOSOR25607-1G
2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
2,6-Dichlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174267
CAS-Nummer: 7149-69-1