1-Boc-5-aminoindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2566-1G
APOSOR2566-1GEA
0
EUR
APOSOR2566-1G
1-Boc-5-aminoindol 95%
1-Boc-5-aminoindol
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04114746 CAS-Nummer: 166104-20-7 |