3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Apremilast Impurity 28

OR25717-1G
APOSOR25717-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25717-1G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,20 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/9,8mmHg
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010128
CAS-Nummer: 1131-52-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR