2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromoindole-3-ethanol, 2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethanol, 5-Bromo-3-(2-hydroxyethyl)indole
OR2573-250MG
APOSOR2573-250MGEA
33.5
EUR
APOSOR2573-250MG
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO Molecular Weight: 240,11 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130167 CAS-Nummer: 32774-29-1 |