2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR25737-1G
APOSOR25737-1GEA
26.1
EUR
APOSOR25737-1G
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅NO₄ Schmelzpunkt: 268…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00612492 CAS-Nummer: 25128-35-2 |