Boc-glycine methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Boc-glycine Methyl Ester, Boc-Gly-OMe
OR25753-100G
APOSOR25753-100GEA
55.1
EUR
APOSOR25753-100G
Boc-glycine methyl ester 97%
Boc-glycine methyl ester
Formel:
C₈H₁₅NO₄ Molecular Weight: 189,2 g/mol Siedepunkt: 190 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038267 CAS-Nummer: 31954-27-5 |