5-Iod-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-4-iodtoluol, 5-Iod-2-methylanilin
OR25762-25G
OR25762-5G
OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA
33.5
EUR
APOSOR25762-25G
APOSOR25762-5G
APOSOR25762-100G
5-Iod-o-toluidin
5-Iod-o-toluidin
Formel:
C₇H₈IN Molecular Weight: 233.05 g/mol Siedepunkt: 273 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051531 CAS-Nummer: 83863-33-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...