5-Iod-o-toluidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 33.5 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iod-o-toluidin
5-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Siedepunkt: 273 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051531
CAS-Nummer: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR