2,4-Chinolindiol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Dihydroxyquinoline

OR2578-100G
APOSOR2578-100GEA 77 EUR
APOSOR2578-100G
2,4-Chinolindiol
2,4-Chinolindiol
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006744
CAS-Nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR