Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25781-500MG
APOSOR25781-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR25781-500MG
Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molecular Weight: 213,19 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026853
CAS-Nummer: 134541-15-4