2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
OR25900-250MG
APOSOR25900-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR25900-250MG
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,15 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682019 CAS-Nummer: 86454-13-9 |