Ethyl-2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25901-1G
APOSOR25901-1GEA
87
EUR
APOSOR25901-1G
Ethyl-2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂S Molecular Weight: 262,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086199 CAS-Nummer: 342394-00-7 |