2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25904-250MG
APOSOR25904-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR25904-250MG
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dimethyl-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₆H₇ClO₂S₂
Siedepunkt: 120…122 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03086201
CAS-Nummer: 97272-04-3
UN: 3265
ADR: 8,III