6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2591-1G
OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA
301
EUR
APOSOR2591-1G
APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07376841 CAS-Nummer: 132521-70-1 |