Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR25929-5G
APOSOR25929-5GEA
267
EUR
APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01480849 CAS-Nummer: 318280-71-6 UN: 1760 ADR: 8,III |