2-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1-Pyrazolyl)aniline, 1-(2-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 1-(2-Aminophenyl)pyrazole,2-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
OR25934-250MG
APOSOR25934-250MGEA
23.2
EUR
APOSOR25934-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
2-(1H-Pyrazol-1-yl)anilin
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159,1879 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086227 CAS-Nummer: 54705-91-8 |