Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR25936-5G
APOSOR25936-5GEA
79.9
EUR
APOSOR25936-5G
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Formel:
C₉H₈ClN₃O₂ Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086230 CAS-Nummer: 64067-99-8 |