ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25943-1G
APOSOR25943-1GEA 319 EUR
APOSOR25943-1G
ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S₂
Molecular Weight: 318.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407345
CAS-Nummer: 423768-45-0