4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-amine, 3-Amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole
OR25957-250MG
APOSOR25957-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR25957-250MG
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amin
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,160 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407354 CAS-Nummer: 177995-40-3 |