2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid, 2,4-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid
OR25958-250MG
APOSOR25958-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR25958-250MG
2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
Molecular Weight: 236,68 g/mol
Schmelzpunkt: 71…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060683
CAS-Nummer: 63624-28-2
UN: 3261
ADR: 8,III