1-[3-Amino-4-(methylamino)phenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Amino-4-(methylamino)phenyl)ethanone, 3'-Amino-4'-(methylamino)acetophenone
OR25963-100MG
APOSOR25963-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR25963-100MG
1-[3-Amino-4-(methylamino)phenyl]ethanone
1-[3-Amino-4-(methylamino)phenyl]ethanone
Formel:
C₉H₁₂N₂O Schmelzpunkt: 119…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407301 CAS-Nummer: 18076-19-2 |