2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25965-250MG
APOSOR25965-250MGEA 168 EUR
APOSOR25965-250MG
2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride 95%
2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₁₃ClO₃S
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407324
CAS-Nummer: 131880-55-2
UN: 3261
ADR: 8,III