3-Chlor-1,2-benzisoxazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR25968-5G
APOSOR25968-5GEA 116 EUR
APOSOR25968-5G
3-Chlor-1,2-benzisoxazol
3-Chloro-1,2-benzisoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Siedepunkt: 84 °C/0,01mmHg
Schmelzpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407314
CAS-Nummer: 16263-52-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR