Ethyl-1-cyclopropyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25975-1G
APOSOR25975-1GEA
149
EUR
APOSOR25975-1G
Ethyl-1-cyclopropyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl-1-cyclopropyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₃ Molecular Weight: 235,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03659714 CAS-Nummer: 423768-53-0 |