5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25982-1G
APOSOR25982-1GEA 0 EUR
APOSOR25982-1G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅NO₄S
Schmelzpunkt: 238…241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01159700
CAS-Nummer: 6345-55-7