2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR25989-1G
APOSOR25989-1GEA
0
EUR
APOSOR25989-1G
2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)ethanamine
2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)ethanamine
Formel:
C₁₄H₂₂N₂ Molecular Weight: 218,34 g/mol Siedepunkt: 130…131 °C/3mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03659719 CAS-Nummer: 25842-32-4 UN: 2735 ADR: 8,III |