Ethyl-2,3-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
OR25996-1G
APOSOR25996-1GEA 105 EUR
APOSOR25996-1G
Ethyl-2,3-dihydroxybenzoat
Ethyl-2,3-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03644149
CAS-Nummer: 3943-73-5