2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 66.7 EUR
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₂S
Siedepunkt: 120…125 °C
Schmelzpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024875
CAS-Nummer: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR