5-Methylbenzo[b]thiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 29 EUR
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophen
5-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
Molecular Weight: 148.23 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C/0.6mmHg
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052509
CAS-Nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR