5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR26012-1G
OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA
0
EUR
APOSOR26012-1G
APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052308 CAS-Nummer: 17266-30-7 |