(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-thiazole
OR2604-250MG
APOSOR2604-250MGEA
157
EUR
APOSOR2604-250MG
(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formel:
C₅H₇NOS Molecular Weight: 129,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08060774 CAS-Nummer: 202932-04-5 |