1-Isopropenyl-4-methoxybenzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methoxy-4-(1-propen-2-yl)benzene, 4-Isopropenylanisole

OR2606-1G
APOSOR2606-1GEA 126 EUR
APOSOR2606-1G
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene 95%
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414742
CAS-Nummer: 1712-69-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR