2-[4-(Methanesulphonyloxy)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2610-250MG
APOSOR2610-250MGEA
114
EUR
APOSOR2610-250MG
2-[4-(Methanesulphonyloxy)phenyl]acetic acid
2-[4-(Methanesulphonyloxy)phenyl]acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₅S Molecular Weight: 230,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800580 CAS-Nummer: 64369-79-5 UN: 1759 ADR: 8,III |