1-(4-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR2611-500MG
APOSOR2611-500MGEA
0
EUR
APOSOR2611-500MG
1-(4-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03834522 CAS-Nummer: 96449-89-7 |