2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridin-3-ylboronic acid
OR2616-250MG
APOSOR2616-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR2616-250MG
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäure
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₇H₁₀BNO₄ Molecular Weight: 182,97 g/mol Schmelzpunkt: 100…117 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788239 CAS-Nummer: 221006-70-8 |