1,2-Diiodethan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 174 EUR
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodethan 97%
1,2-Diiodethan
Formel: C₂H₄I₂
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Dichte: 2,132 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001093
CAS-Nummer: 624-73-7
EINECS: 210-859-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR