2-(1-Ethoxyethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26228-100MG
APOSOR26228-100MGEA 0 EUR
APOSOR26228-100MG
2-(1-Ethoxyethoxy)phenol
2-(1-Ethoxyethoxy)phenol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101502
CAS-Nummer: 51487-88-8
UN: 1993
ADR: 3,III