5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26237-25G
APOSOR26237-25GEA 128 EUR
APOSOR26237-25G
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100932
CAS-Nummer: 704-14-3