5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR2625T-250MG
APOSOR2625T-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2625T-250MG
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Chemiluminescent with antifilarial activity & affinity for the adenosine receptor.
Formel: C₁₀H₈N₄
Molecular Weight: 184,20 g/mol
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020730
CAS-Nummer: 5334-43-0