α-Brom-3-iodtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Brom-m-iodtoluol, 3-Iodbenzylbromid

OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 473 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Brom-3-iodtoluol 98%
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296.93 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR