α-Brom-3-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-m-iodtoluol, 3-Iodbenzylbromid
OR2639-100G
OR2639-25G
OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA
473
EUR
APOSOR2639-100G
APOSOR2639-25G
APOSOR2639-5G
α-Brom-3-iodtoluol 98%
α-Brom-3-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296.93 g/mol Schmelzpunkt: 45…50 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00019016 CAS-Nummer: 49617-83-6 UN: 3261 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...