2-Methoxybenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisol

OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 161 EUR
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzylalkohol 98%
2-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 248…250 °C
Dichte: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004611
CAS-Nummer: 612-16-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR